Overalls, Primeguard, PP
Fournisseur: Synergy Health
PG5XX11 PG5X11
VEROPG5XX11EA 226 EUR InStock
VEROPG5XX11 VEROPG5X11
Overalls, Primeguard, PP
Vêtements à usage unique
These disposable economy overalls are made of PP. They are designed for protection against airborne particles and limited non toxic splash and spray. Ideal for visitors.
  • Hood
  • Elasticated wrists and ankles
  • Anti-static
Colour: White or blue
Weight: 50 g/m²
Type 5/6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité