Détergents neutres pour salle propre, ClearKlens Plus VH5
Fournisseur: Diversey
7513376 7513374
141-1378EA 136 EUR InStock
141-1378 141-1377
Détergents neutres pour salle propre, ClearKlens Plus VH5
Produits nettoyants Détergents et Nettoyants de Surfaces
Le détergent ClearKlens plus contient un mélange concentré de détergents et d'émulsifiants. Sa formulation neutre est efficace contre les résidus de produits dans les industries pharmaceutique et cosmétique.
  • Disponible en flacon à usage unique de 30 ml de concentré pour une plus grande facilité de dilution
  • Compatible avec les matériaux couramment présents dans les salles blanches pharmaceutiques
  • Flacon monodose filtré à 0,2 µm, rempli de façon stérile et sous double emballage
  • Fourni avec un certificat d'analyse et de stérilité, le cas échéant
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité