Manchettes de protection, en coton
Fournisseur: Singer
SINGBCLMTE35EA 9.5 EUR InStock
SINGBCLMTE35
Manchettes de protection, en coton
Tenue de travail
Manchette de tissu éponge avec poignets côtelés élastiques.
  • Élastique incorporé dans l'ourlet au niveau du coude
  • Bonne protection au poignet avec liberté de mouvement
  • La manchette reste en place grâce à élastique au poignet et au coude
Convient aux : constructions métalliques, manipulation des matières premières, manipulation des matériaux abrasifs.
Certifications: EN 388:2016 (2141X), EN 407 (X1XXXX); Cat. II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité