Pipette tips, gel cutting, Axygen®
Fournisseur: Corning
TGL-1140 TGL-1140-R TGL-1165-R TGL-1165
732-1409EA 88.4 EUR InStock
732-1409 732-1410 732-1411 AXYGTGL-1165
Pipette tips, gel cutting, Axygen®
Pointes de pipettes
Rectangular tips for removing bands from agarose gels. Compatible with the Axygen® AXYPET pipettor.
  • RNase/DNase-free
  • Eliminates cross contamination
  • Easily remove bands from agarose gels
  • 2 and 5 µl graduations for quick volume check
  • Rectangular gel cutting tips fits most 1000 µl pipettors
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité