Étiquettes pour salles propres, mates
Fournisseur: Texwipe
TX542M TX532M TX515M
817-0308EA 827 EUR InStock
817-0308 817-0305 817-0301
Étiquettes pour salles propres, mates
Étiquettes
Ces étiquettes pour salles propres, finition mate, sont conçues pour recevoir des inscriptions au marqueur pour salle propre ou à l'encre pour transfert thermique. Deux niveau d'adhérence, elles se collent parfaitement sur de multiples surfaces sans laisser de résidus.
  • Idéales pour écrire dessus à la main
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité