L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Papiers bonds salle blanche, Munising LP®
Fournisseur: CONNECTICUT CLEANROOM
PB2S001BC PB2S002 PB3S001 PB3S002
CONNPB2S001BCEA 458 EUR InStock
CONNPB2S001BC CONNPB2S002 CONNPB3S001 CONNPB3S002
Papiers bonds salle blanche, Munising LP®
Papiers
Les papiers Munising LP® sont saturés avec des polymères synthétiques et sont exempts d'additifs inorganiques, ce qui empêche l'ajout d'adjuvants dans les produits. Ces papiers sont compatibles avec les encres d'impression standard sans interruption, tache ni traînée.
  • Sans latex naturel
  • Résistant à la chaleur pour une utilisation avec des imprimantes laser et des photocopieurs
  • Autoclavable
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité