Mini solvent pump for bottles
Fournisseur: BURKLE
5603-4000 9990-9139
223-0104EA 861 EUR InStock
223-0104 223-0108
Mini solvent pump for bottles
Pompe Pompes pour conteneur/transfert
La mini-pompe pour solvants est une pompe à main, de grande qualité, conçue pour les petits conteneurs, tels que les flacons, les canisters et les réservoirs. Pour le transvasement et le dosage fiables de solvants et liquides facilement inflammables.
  • All parts of the pump in contact with medium are manufactured from high quality and inert materials PTFE and stainless steel (1.4301, 1.4404), which feature excellent chemical resistance
  • Ideal for use with high purity liquids and readily flammable
  • The flexible PTFE hose that conveys liquid out of the container can be shortened to any length, this ensures ideal residual draining, even from bottles and canisters with a vaulted bottom
  • Especially compact and well balanced, which makes it possible to fill without tipping, even from very small containers
  • Thanks to its sturdy design and high quality materials, the Mini solvent pump consistently ensures neat and reliable filling throughout its long service life
La pompe à main fonctionne selon le principe de la surpression. La balle de pompe permet d'obtenir une surpression à l'intérieur du récipient, poussant le liquide vers l'extérieur. Cette manière de procéder permet d'éviter tout contact avec le liquide à transvaser, hormis les flexible, tube de refoulement et bec. Une vanne spéciale empêche la montée en pression excédentaire (due par ex. au soleil) et protège ainsi la pompe pour solvant.
Le bec à fermeture automatique (avec fonction Arrêt automatique) de la pompe à solvant Mini assure un transvasement tout à fait précis, sans aucun égouttage ultérieur. Le dosage facile permet même de transvaser aisément dans les récipients les plus petits (par ex. éprouvettes). En option, il est possible de brancher un flexible (Ø intérieur 6 mm) à la sortie du bec afin de pouvoir remplir en toute sécurité un récipient placé plus loin.
Informations complémentaires : Le câble de mise à la terre fourni à la livraison peut facilement être connecté à la pompe pour solvants à l'aide de la fiche banane, détournant ainsi les charges électrostatiques afin que les milieux inflammables puissent être remplis en toute sécurité.
Attention: Veuillez noter: pour un usage avec des récipients VWR® en aluminium, il est nécessaire d'utiliser les adaptateurs en accessoires
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité