Distributeur Tape, Single Roll
Fournisseur: UltraTape
817-0309EA 285 EUR InStock
817-0309
Distributeur Tape, Single Roll
Distributeurs d'étiquettes et de rubans adhésifs
Le distributeur UltraTape Single Roll est conçu pour contenir un rouleau de ruban adhésif de 50,8 mm de large au maximum et 201,2 mètres de long. Le distributeur est fourni avec un support de base en matière plastique de 76 mm.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité