Écouvillons, applicateur à tête en coton
Fournisseur: Puritan Medical Products
PMPC868-WCSEA 382 EUR InStock
PMPC868-WCS
Écouvillons, applicateur à tête en coton
Écouvillons Écouvillons de nettoyage
L'applicateur à pointe en coton est fabriqué avec du coton haute qualité USP, cardé et mis en spirale sur site pour préserver l'uniformité.
  • Bonded securely to a sturdy handle by an aqueous based adhesive
  • Small tip for hard-to-reach or small areas
  • Carded and coiled onsite to maintain consistency
Suitable for cleaning medical devices, to remove oil or dirt from machine parts, in veterinary care, and the cleaning of sensors or electronic components.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité