Solutions tampon, Certipur®, prêtes à l'emploi, température de référence à +25 °C
Fournisseur: Merck
1.09444.0500 1.09445.0500 1.09445.4000 1.99038.0500 1.99054.0500 1.99054.4000 1.09446.0500 1.99036.0500 1.09406.4000 1.09407.0500 1.09407.4000 1.09408.4000 1.09409.0500 1.09409.4000 1.09442.0500 1.09442.4000 1.09408.0500 1.09441.0500 1.99057.0500 1.99057.4000 1.99050.0500 1.99050.4000 1.09441.4000 1.99041.0500 1.99041.4000
1.09444.0500EA 43.4 EUR InStock
1.09444.0500 1.09445.0500 1.09445.4000 1.99038.0500 1.99054.0500 1.99054.4000 1.09446.0500 1.99036.0500 1.09406.4000 1.09407.0500 1.09407.4000 1.09408.4000 1.09409.0500 1.09409.4000 1.09442.0500 1.09442.4000 1.09408.0500 1.09441.0500 1.99057.0500 1.99057.4000 1.99050.0500 1.99050.4000 1.09441.4000 1.99041.0500 1.99041.4000
Solutions tampon, Certipur®, prêtes à l'emploi, température de référence à +25 °C
Buffers Tampons pH
Pour un étalonnage et un contrôle précis des pH-mètres.
  • Traçabilité conforme aux normes de référence du NIST et du PTB - écart max. ±0,01 (sauf ±0,02 pour le pH 10)
  • Kits grand format 4 l en conditionnement Titripac® faciles d'emploi et éliminant les risques de contamination
  • Température de référence : +25 °
Mesures d'étalonnage accréditées pour la mesure de la valeur du pH DAkkS (Ex DKD).
Conditionnement: flacons en plastique (500 ml) ou emballage Titripac® en PE/aluminium (4 litres)
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité