Vacuum manifolds, Vac Elut™ 20
Fournisseur: VARIAN
12234100 12234101 12234105 12234102 12234103
551-0394EA 1410 EUR InStock
551-0394 VARI12234101 VARI12234105 VARI12234102 VARI12234103
Vacuum manifolds, Vac Elut™ 20
Collecteurs
The Vac Elut™ 20 vacuum control valve, vacuum gauge, and quick release valve are mounted on the lid, away from the corrosive waste stream and within convenient reach. The solvent-resistant PP rack is available in a variety of sizes to accommodate collection tubes commonly used in sample preparation.
Information de livraison: Manifold sets include the glass basin, lid cover, collection rack and vacuum gauge assembly.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité