Nettoyage Écouvillons, MegaTip™
Fournisseur: MICRONOVA
QDMT-1 MT-6IR MT-6
129-1071EA 84.5 EUR InStock
129-1071 129-1085 129-1070
Nettoyage Écouvillons, MegaTip™
Écouvillons Écouvillons de nettoyage
MegaTip™ est un écouvillon pour un nettoyage substantiel.
Lorsqu'il est utilisé en association avec le manche universel, il se glisse partout pour nettoyer les niches, coins et angles d'éclairage entre les murs et les plafonds et d'autres endroits où l'utilisation d'un mop ou la surface d'essuyage n'est pas idéale.
Certifications: ISO 9001:2008
Informations de commande: Les manches et adaptateurs doivent être commandés séparément.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité