Erlenmeyer flasks, narrow neck, with screw cap, Corning®
Fournisseur: Corning
4985P-1L 4985P-500 4985P-250
CORN4985P-1LEA 56.07 EUR InStock
CORN4985P-1L CORN4985P-500 CORN4985P-250
Erlenmeyer flasks, narrow neck, with screw cap, Corning®
Ballons Flacons Erlenmeyers
PP, translucent.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
With blue, easy to read graduations. Autoclavable. The flasks feature a stopper bed and can also be sealed with standard ground joint polypropylene stoppers.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité