Silicone bench protector
Fournisseur: Deltalab
115-9137EA 107 EUR InStock
115-9137
Silicone bench protector
Protection des surfaces Protections pour paillasse
Silicone sheet designed for laboratory benchtop protection or for use in autoclaves to protect any material.
  • Easy to clean with a wet cloth
  • Heat resistant up to 260 ºC
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité