Lamelles couvre-objets, Corning®
Fournisseur: Corning
2975-246 2975-245 2975-223 2975-224 2975-225 2975-243 2975-244
CORN2975-246EA 389.42 EUR InStock
CORN2975-246 CORN2975-245 CORN2975-223 CORN2975-224 CORN2975-225 CORN2975-243 CORN2975-244
Lamelles couvre-objets, Corning®
Lamelles couvre-objet
Les lamelles couvre-objets spéciales en verre borosilicate, optiquement claires et incolores, résistent à la fixation de la surface ou aux intempéries et restent claires pendant de longues périodes.
  • Conçu pour être utilisé en microscopie générale de laboratoire
Non stérile.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité