Gas washing bottles, with head, BOLA
Fournisseur: Bohlender
N1662-44 N1662-14 N1662-24 N1662-34
BOHLN1662-44EA 262 EUR InStock
BOHLN1662-44 BOHLN1662-14 BOHLN1662-24 BOHLN1662-34
Gas washing bottles, with head, BOLA
Flacons Flacons-laveurs
Clear borosilicate glass 3.3 bottle with FEP inlet tube.
  • Chemical resistant
  • Temperature resistant from −200 to +250 °C
Glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class A requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité