Sampling scoops, Behrotest®
Fournisseur: BEHR
B00196081 B00196079 B00196080
BEHRB00196081EA 439 EUR InStock
BEHRB00196081 331-3110 331-3120
Sampling scoops, Behrotest®
Échantillonneurs Échantillonneurs d'eau
The sampling scoop is composed of a clamping fixture and end bar. The scoop with receptacles made of borosilicate glass comply with the high requirements.
  • Sturdy three-part supporting bar with telescopic racks
  • Continuously adjustable in length
Suitable for sampling in waters that are difficult to access, from the surface.
Certifications: EN 1485/AOX
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité