L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Micropipettes, à usage unique, pipettes pour PCR
Fournisseur: DRUMMOND
5-000-1001-X 5-000-1001-X10
DRUM5-000-1001-XEA 181 EUR InStock
DRUM5-000-1001-X DRUM5-000-1001-X10
Micropipettes, à usage unique, pipettes pour PCR
Pipettes Capillaires pour hématocrites
Verre, à usage unique
  • Micropipettes à déplacement positif avec pistons en acier inoxydable
  • Mesurer des vrais volumes d'échantillons, quel que soit leur viscosité, éliminer la contamination par des aérosols résiduels
  • Décontaminer à une température de 400 °F (204 °C) ou plus
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité