Threaded adapters, BOLA
Fournisseur: Bohlender
H978-40 H978-30
BOHLH978-40EA 26.8 EUR InStock
BOHLH978-40 BOHLH978-30
Threaded adapters, BOLA
Raccords et connecteurs
Adaptors, made of PTFE, white, allow the use of BOLA multiple distributors for bottles with female thread GL 45 also on bottles with GL 32, GL 40 and S 40 threads.
  • Chemical resistant
  • Temperature resistant from −200 to +200 °C
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité