Enregisteurs de température USB, à usage multiple, testo 184 T3 et T4
Fournisseur: TESTO
0572.1843 0572.1844
620-2312EA 125 EUR InStock
620-2312 620-2315
Enregisteurs de température USB, à usage multiple, testo 184 T3 et T4
Enregistreurs de données
Ces enregistreurs de température tout-en-un sont conçus pour la surveillance et de la documentation de données de qualité dans les transport, et les chaînes de froid. Dans l'industrie alimentaire ou pharmaceutique, les exigences de réfrigération et le suivi précis sont un critère important des contrôles qualité.
  • Indication claire des alarmes et alertes
  • Utilisation intuitive et configuration rapide
  • Rapport PDF détaillé pour lecture immédiate
Ideal for monitoring the transport of sensitive products, such as pharmaceuticals, food or electronic items, both safely and conveniently.
Testo 184 T4 has a application up to −80 °C for transport with dry ice.
Certifications: Certifications ISO 9001:2008, EN 12830 et HACCP. Conformité CFR.
Information de livraison: Supplied with standard battery, acceptance test certificate 3.1 according to DIN ISO 10204 (stored in testo 184 T3 , testo 184 T4 ), and one piece double-sided adhesive tape for easy attachment of the data logger.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité