L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Powder Sampler, SteriWare®
Fournisseur: Sampling Systems
8240H-1000 8240H-1000S
SAMP8240H-1000EA 467 EUR InStock
SAMP8240H-1000 SAMP8240H-1000S
Powder Sampler, SteriWare®
Échantillonneurs Échantillonneurs à usage unique
Designed to collect single large volume sample from a single known point.
  • Single use with gamma irradiation
  • Assembled and packed in a cleanroom environment - Class 100000
  • BSE/TSE free as well as full batch traceability
Certifications: FDA and EU 10/2011 conformity, ATEX rated.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité