LC columns, MAbPac™ HIC-10
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
088480 088481 088482
555-7354EA 1393.33 EUR InStock
555-7354 555-7355 555-7356
LC columns, MAbPac™ HIC-10
Colonnes pour chromatographie
The MAbPac™ HIC-10 column is based on high-purity, spherical, wide-pore silica particles functionalised with proprietary alkyl amide groups. Its advanced surface bonding technology leads to excellent chemical stability, high efficiency and unique selectivity optimised for MAbs and different from other HIC phases.
  • Excellent biocompatibility and extremely low carryover
  • High resolution and high efficiency
  • Compatible with both organic solvent and aqueous mobile phases
  • Rugged column stability
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité