Septa GC en emballage blister
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
31303215-BP 31303230-BP 31303233-BP 31303240-BP 31303250-BP 313G3215-BP 313G3230-BP 313G3240-BP 313P3215-BP 313P3233-BP 313P3240-BP
555-8242EA 115 EUR InStock
555-8242 555-8245 555-8247 555-8249 555-8250 555-8192 555-8189 555-8187 555-8179 555-8183 555-8185
Septa GC en emballage blister
Septa
Septa GC de qualité pour toutes les applications. La gamme est désormais conditionnée en blister pour assurer une meilleure propreté du produit.
  • Conditionnement blister ultra propre
  • Matériau avec une longue durée de vie
  • Températures de fonctionnement maximales pouvant atteindre jusqu'à 400 °C
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité