Gants résistants aux produits chimiques, AlphaTec® 62-401
Fournisseur: ANSELL HEALTH CARE
62-401/11 62-401/9 62-401/7 62-401/8 62-401/10
112-4226EA 65.1 EUR InStock
112-4226 112-4229 112-4227 112-4228 112-4225
Gants résistants aux produits chimiques, AlphaTec® 62-401
Gants
Ce gant est constitué d'une doublure en coton jersey avec un revêtement en latex de caoutchouc naturel. Le gant offre une protection contre les produits chimiques et une excellente isolation thermique, que ce soit au chaud ( jusqu'à 250 °C) ou froid (jusqu'à –20 °C).
  • Très bonne flexibilité
  • Finition plissée pour une bonne préhension sur les objets
  • Longue manchette pour une protection accrue
Idéal pour une utilisation dans l'ostréiculture, le traitement du poisson, la manipulation des plastiques glissants, la collecte des déchets et la manipulation des matériaux de construction.
Thickness: 1,35 mm
Colour: Blue
EN 374 (AKL), EN 388 (3231), EN 407 (02XXXX), EN 511 (011); Cat. III; AQL 1,5 Food contact approved
Certifications: EN ISO 374-1 Type A (AKLMPT), EN 388:2016 (3131B), EN 407 (02XXXX), EN 511 (011) ; Cat. III
Approuvés pour le contact alimentaire
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité