Analytical HPLC columns, XBridge™ BEH C8
Fournisseur: WATERS
186003192 186003055 186003054
WATE186003192EA 1020 EUR InStock
WATE186003192 WATE186003055 WATE186003054
Analytical HPLC columns, XBridge™ BEH C8
Colonnes pour chromatographie
The XBridge™ BEH C8 sorbent is less retentive compared to the XBridge™ BEH C18 sorbent. The trifunctionally bonded sorbent offers the widest usable pH range (1 to 12), superior low pH stability and ultra-low column bleed.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité