Columns, ACQUITY UPLC™ CSH C18
Fournisseur: WATERS
186005297 186005298 186005296
WATE186005297EA 1020 EUR InStock
WATE186005297 WATE186005298 WATE186005296
Columns, ACQUITY UPLC™ CSH C18
Colonnes pour chromatographie
ACQUITY UPLC method validation kit includes three batches of chromatographic media (derived from different base particles) to judge the quality, reliability, and consistency of the chromatographic method.
  • Exceptional batch-to-batch reproducibility
  • Broad range in selectivity
  • Excellent stability at low pH
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité