L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Mouth mirrors
Fournisseur: Aesculap
DA026R DA027R DA036R DA037R
AESCDA026REA 30.9 EUR InStock
AESCDA026R AESCDA027R AESCDA036R AESCDA037R
Mouth mirrors
Miroirs
The mouth mirror casts fine image without reflections under mid luminous conditions in the case of standard mirrors and high luminous conditions in the case of premium mirrors. The standard mirrors are ideal for use in standard treatments like scaling and the premium mirrors are ideal for surgery, treatment of deep cavities, endodontics and implantology.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité