Kidney dishes, Aesculap®
Fournisseur: AESCULAP AG & CO
JG504R JG506R JG508R
AESCJG504REA 0 EUR InStock
AESCJG504R AESCJG506R AESCJG508R
Kidney dishes, Aesculap®
Plateaux/Récipients/Pots Plateaux et récipients de laboratoire
These dishesmade of stainless steel, can be used as instrument dishes and for a wide variety of other purposes.
  • Very good chemical resistance
  • Very good thermal resistance, autoclavable
  • Smooth surfaces for easy cleaning
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité