Closures for bottles, with seal ring, PP
Fournisseur: SEMADENI
466191 471003
SEMA466191EA 322 EUR InStock
SEMA466191 SEMA471003
Closures for bottles, with seal ring, PP
Capuchons Bouchons pour flacons
PP closure, with PE sealing ring
  • Safety closures for Inter pharmaceutical glasses
  • Low water vapor permeability
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité