Pipette fillers, Pip-Lab
Fournisseur: ALLA ATELIERS
901.001 901.003
ALLA901.001EA 19.1 EUR InStock
ALLA901.001 ALLA901.003
Pipette fillers, Pip-Lab
Pipettes Pipeteurs
These manual pipette filler accept all types of pipettes thanks to their flexible connecting joint. They are ideal for use when pipetting corrosive or toxic liquids.
  • Easy to use even with one hand
  • Permits precise filling by turning the toothed wheel up or down
  • Enables easy decanting by pressing the button on the side.
  • Dismantles in seconds: all composant parts can be cleaned easily
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Pour un étalonnage accrédité selon ISO8655 et ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité