L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Convertisseurs UV/lumière blanche
Fournisseur: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS
38-0191-01 38-0191-02 38-0191-04 38-0191-11
730-1017EA 448 EUR InStock
730-1017 730-1018 UVPA38-0191-04 UVPA38-0191-11
Convertisseurs UV/lumière blanche
Transilluminateurs Transilluminateurs UV/lumière blanche
Le convertisseur de conception unique convertit les rayons UV du transilluminateur à l'aide d'un diffuseur de lumière blanche permettant de visualiser les gels de protéines colorés au bleu de Coomassie® ou à l'argent.
  • Le convertisseur est muni de poignées de part et d'autre pour une manipulation aisée
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité