Étalon de phosphate (en P) 1000 mg/l en solution aqueuse pour la chromatographie ionique
Fournisseur: VWR Chemicals
84989.180EA 78.2 EUR InStock
84989.180 84989.260
Étalon de phosphate (en P) 1000 mg/l en solution aqueuse pour la chromatographie ionique
Étalons Étalons anioniques Standards de phosphate
Certifications: Traçabilité NIST. Produit et testé dans des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025. Fourni avec certificat d'analyse.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité