Sodium 1,000 mg/L dans l'eau standard pour la chromatographie ionique, ARISTAR®
Fournisseur: VWR Chemicals
84993.180EA 70.6 EUR InStock
84993.180 84993.260
Sodium 1,000 mg/L dans l'eau standard pour la chromatographie ionique, ARISTAR®
Étalons Étalons cationiques Standards de sodium
Certifications: Traçabilité NIST. Produit et testé dans des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025. Fourni avec certificat d'analyse.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité