Succinate 1,000 mg/L dans l'eau étalon pour la chromatographie ionique
Fournisseur: Avantor
VWR®
84995.180EA 55.2 EUR InStock
84995.180
Succinate 1,000 mg/L dans l'eau étalon pour la chromatographie ionique
Étalons Étalons anioniques Standards de succinate
Certifications: Traçabilité NIST. Produit et testé dans des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025. Fourni avec certificat d'analyse.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité