Triéthylamine 1000 mg/l dans l'eau standard pour chromatographie ionique
Fournisseur: Avantor
VWR®
85002.180EA 55.2 EUR InStock
85002.180
Triéthylamine 1000 mg/l dans l'eau standard pour chromatographie ionique
Étalons Étalons cationiques Standards d'amine
Certifications: Traçabilité NIST. Produit et testé dans des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025. Fourni avec certificat d'analyse.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité