Gel de silice 60, irrégulier 40 - 63 µm pour flash chromatographie
Fournisseur: VWR Chemicals
84894.290EA 67.5 EUR InStock
84894.290 84894.320 84894.360 84894.460
Gel de silice 60, irrégulier 40 - 63 µm pour flash chromatographie
Gel de silice
Formule: SiO₂
Point d'ébullition: 2230 °C
Point de fusion: >1600 °C
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 7631-86-9
EINECS: 231-545-4
ATTEINDRE: 01-2119379499-16
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Bulk density (tapped) 460 - 550 g/l
pH (5 %) 6.5 - 7.5
Loss on drying (160°C; 15 min) 2.0 - 4.0 %
Particle size ( 40 µm) Max. 10 %
Particle size ( 63 µm) Max. 10 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité