Récipients
Fournisseur: ENTEGRIS
D11-0215 D14-0215 D15-0215
ENTED11-0215EA 0 EUR InStock
ENTED11-0215 ENTED14-0215 ENTED15-0215
Récipients
Échantillonneurs Préleveurs d'échantillons
Contient une plaquette ou une plaque carrée.
  • La fente possède un fond en V
  • Le clip sur le manche glisse afin de maintenir les substrats en place
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité