Heating tapes, HBST
Fournisseur: HORST GMBH
020705 020706 020702
HORS020705EA 212 EUR InStock
HORS020705 HORS020706 HORS020702
Heating tapes, HBST
Appareils chauffants
The flexible heating tape consists of heat resistant PTFE insulation, an additional protective conductor and a robust coating made of glass textile fabric. It has heat conservation and antifreeze properties.
  • Nominal temperature: 250 °C
  • Nominal voltage: ~230 V
  • Thickness×Breadth: 5×25 mm
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité