Mixing measuring cylinders, tall form, class B, glass
Fournisseur: Hach Lange
HACH2088640EA 61 EUR InStock
HACH2088640 HACH2088642
Mixing measuring cylinders, tall form, class B, glass
Éprouvettes Éprouvettes graduées
Glass cylinder, Class B.
  • Calibrated 'to contain' (TC)
  • Molded hexagonal base
  • Glass stopper
  • Graduations in durable white enamel
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité