L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Mops, NovaKnit™
Fournisseur: MICRONOVA
VW51-31-12W MD5131-12WIR MP5231-12WIR MP52-31-12W
MICRVW51-31-12WEA 29.7 EUR InStock
MICRVW51-31-12W MICRMD5131-12WIR MICRMP5231-12WIR MICRMP52-31-12W
Mops, NovaKnit™
Serpillières
A series of robust and absorbent tubular knit string mops for cleaning and liquid pick-up in controlled and critical environments. Available with a choice of durable, reusable fabrics.
  • Robust, tubular knit floor mop
  • Ribbed strands increase absorbency
  • Looped design with no exposed edges to ensure low particulates
  • More absorbent and durable than traditional cleanroom mops
  • Use with MH-1 handle or QDMH-1 MicroMop adapter with SSU series handles
  • Available gamma irradiated for aseptic environments
  • Holds up to strong disinfectants
  • Launderable for reuse
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité