Tubing, PTFE
Fournisseur: Knauer
KNAUA0732EA 57.8 EUR InStock
KNAUA0732 KNAUA0154 KNAUA0873
Tubing, PTFE
Tuyaux Transfer Tubing
This white PTFE tubing is characterised by its non stick surface and excellent dielectric properties.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent thermal resistance, autoclavable
  • Free of extractable substances, physiologically neutral, biocompatible
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité