L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Tank tool
Fournisseur: MICRONOVA
QDSLTT-14P QDSLRTT-14P QPSLRTT-14B QPSLTT-14P
129-1073EA 403 EUR InStock
129-1073 129-1072 MICRQPSLRTT-14B MICRQPSLTT-14P
Tank tool
Serpillières
The tank tool is designed to efficiently clean chambers, tanks and pipes from above or below. The articulated head allows curved frame to hug the outer wall of the tank as it moves downward to remove residue or apply disinfectant. The unit has a degree of swivel to ensure good contact with the surface being cleaned.
  • Stainless steel frame adapter with swivel action
  • Curved frame maintains contact while cleaning tanks
  • Available in exterior and interior (reverse) configurations
  • Designed for cleanroom use
Frame adapters hold MZSM series of replaceable mopMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité