Extraction hood, SICCO
Fournisseur: Bohlender
V1960-02 V1960-04
BOHLV1960-02EA 2460 EUR InStock
BOHLV1960-02 BOHLV1960-04
Extraction hood, SICCO
Hottes et coffrets Sorbonnes à extraction
Anodized aluminium frame with panels made of polycarbonate.
  • Transparent and shatter-proof panels
  • Robust and light-weight aluminium construction
  • Standard connection DN 160 for aspirator tube
  • Temperature resistance: from −20 to +70 °C
Top panel with integrated connector for exhaust system offers a good chemical resistance. These extractor hoods are used for a diverse range of industrial applications such as handling of varnish and combustible liquids.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité