Sweatshirt haute visibilité, B303
Fournisseur: Portwest
B303YER4XL B303YERL B303YERXXXL B303YERXL B303YERS B303YERM B303YERXXL B303YER5XL
PRTWB303YER4XLEA 31.1 EUR InStock
PRTWB303YER4XL PRTWB303YERL PRTWB303YERXXXL PRTWB303YERXL PRTWB303YERS PRTWB303YERM PRTWB303YERXXL PRTWB303YER5XL
Sweatshirt haute visibilité, B303
Tenue de travail
Ces sweat-shirts sont fabriqués à partir d'un mélange spécial de 65% de polyester et 35% de coton avec un dos gratté pour une chaleur et un confort extrêmes. Le tissu offre une respirabilité et une flexibilité combinées à une solidité et une durabilité supérieures.
  • Idéaux pour les environnements où il fait trop froid pour porter un T-shirt mais pas assez froid pour porter une veste
  • Spacieux, col rond
  • Ceinture et poignets élastiques
Couleur : jaune haute visibilité
Poids : 300 g/m²
EN ISO 20471 (classe 3)
Certifications: EN ISO 20471 (classe 3)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité