Sonde de thermomètre, TPN
Fournisseur: EBRO
1341-0646 1343-1005 1341-1000 1341-0800 1343-0800
EBRO1341-0646EA 86.4 EUR InStock
EBRO1341-0646 620-0232 EBRO1341-1000 EBRO1341-0800 EBRO1343-0800
Sonde de thermomètre, TPN
Sondes de température
Les sondes de température filaires flexibles permettent de mesurer les températures de l'air, du four et du verre.
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité