Portoirs multitubes, NovaRack
Fournisseur: DIVERSIFIED BIOTECH
NORC-1000 NORC-2000 NORC-5000
DIVENORC-1000EA 198 EUR InStock
DIVENORC-1000 DIVENORC-2000 DIVENORC-5000
Portoirs multitubes, NovaRack
Portoirs Tube Racks
PP, en couleurs
Les portoirs NovaRack™ polyvalents sont conçus pour des tubes à essais et des flacons de différentes tailles sur la même surface. Ils peuvent accueillir 24 microtubes à centrifuger (0,5 - 2 ml), 14 tubes (tube de culture 12×75 mm, cryotube et une grande variété de tubes de prélèvement sanguin), 7 tubes (tubes à centrifuger de 15 ml) et un tube de 50 ml. Le repère numérique de chaque emplacement de tube permet une identification aisée des tubes. Empilables.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité