Proteinase K solution
Fournisseur: PanReac AppliChem
A4392.0001 A4392.0005 A4392.0010
A4392.0001EA 43.6 EUR InStock
A4392.0001 A4392.0005 A4392.0010
Proteinase K solution
Enzymes
Proteinase K is used to destruct proteins in cell lysates (tissue, cultured cells) and to liberate nucleic acids, since it very effectively digests DNases and RNases.
  • DNases/RNases not detectable
  • Proteinase K min. 600 mAnsonU/ml
  • GHS symbols: GHS08
  • GHS signal word: Danger
Composition:
CaCl₂ · 2H₂O 1 mM
Glycerol (v/v) 40%
Proteinase K 20 mg/ml
Tris · HCl (pH 7,5) 10 mM
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité