L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Kit E.Z.N.A.® Plasmid Mini I
Fournisseur: OMEGA BIO-TEK
D6943-02 D6943-01 D6942-00 D6943-00 D6942-01 D6942-02
D6943-02EA 237 EUR InStock
D6943-02 D6943-01 D6942-00 D6943-00 D6942-01 D6942-02
Kit E.Z.N.A.® Plasmid Mini I
Réactifs pour acides nucléiques Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
Le kit E.Z.N.A.® Plasmid Mini I est conçu pour isoler jusqu'à 30 µg d'ADN plasmidique de haute qualité de 1 à 5 ml de cultures bactériennes en 30 minutes ou moins. La purification de l'ADN plasmidique est simplifiée grâce à la technologie HiBind® Mini Column en trois étapes rapides : liaison, lavage et élution. L'ADN plasmidique purifié est immédiatement prêt pour une large gamme d'applications en aval telles que le dépistage systématique, la restriction de la digestion enzymatique et le séquençage d'ADN fluorescent manuel/automatique. Le kit E.Z.N.A.® Plasmid Mini I est disponible sous forme de colonne V-spin ou Q-spin. Les colonnes V-spin ont un couvercle fixé alors que les colonnes Q-spin n'en ont pas. Ces colonnes peuvent être utilisées pour les protocoles de centrifugation et de vide.
  • Purification de l'ADN plasmidique en 30 minutes ou moins
  • Aucune extraction au phénol/chloroforme
  • convenant à des applications en aval
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité