Seal roller, QuickSeal Hand Roller™
Fournisseur: IST Scientific
QuickSeal™
731-0461EA 70.6 EUR InStock
731-0461
Seal roller, QuickSeal Hand Roller™
Applicateurs de films Applicateurs de film de scellage
This adhesive seal roller ensures even pressure is applied across the seal for a complete application to the plate.
The handle of the roller is made of a durable plastic, with a semi-hard padded rolling wheel.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité