Pantalons de cuisinier, C070
Fournisseur: Portwest
PRTWC070BKR4XLEA 19.4 EUR InStock
PRTWC070BKR4XL PRTWC070BKRS PRTWC070BKRXXL PRTWC070BKTS PRTWC070BKTXS PRTWC070BKRXS PRTWC070BKTXXL PRTWC070BKTXL PRTWC070BKRXL PRTWC070BKTXXXL PRTWC070BKRM PRTWC070BKTXXS PRTWC070BKRL PRTWC070BKTM PRTWC070BKRXXXL PRTWC070BKTL PRTWC070BKRXXS
Pantalons de cuisinier, C070
Tenue de travail
Ces pantalons sont en tissu Kingsmill fabriqués avec 65% de polyester et 35% de coton. Le tissu est totalement pré-rétréci et conserve mieux les colorants. Le revêtement Texpel offre une finition anti-tache pour une protection contre les éclaboussures quotidiennes.
  • Finition Texpel : les liquides perlent et roulent sur le vêtement afin de pouvoir nettoyer rapidement les éclaboussures
  • Ceinture totalement élastiquée avec cordon de serrage
  • Deux poches latérales
Couleur : noir
Poids : 190 g/m²
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité